1,10-Fenantrolina clorhidrato monohidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,10-Fenantrolina monoclorhidrato monohidrato
A16254.06
A16254.14
A16254.22
A16254.06EA
33.9
EUR
A16254.06
A16254.14
A16254.22
1,10-Fenantrolina clorhidrato monohidrato ≥99%
1,10-Fenantrolina clorhidrato monohidrato
Purity: 99%
CAS No.: 18851-33-7
Molecular Formula: C12H8N2.HCl.H2O
Formula Weight: 234.68 (216.66anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 4007967
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00150061
Formula:
C₁₂H₉ClN₂·1H₂O Pto. de fusión: ∼ 225 °C (desc.) Densidad: 1,385 g/cm³ (–100.15 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150061 Núm. CAS: 18851-33-7 EINECS: 223-325-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |