1,10-Fenantrolina clorhidrato monohidrato ≥99.5% (by anhydrous basis), GR Reag. Ph. Eur. para análisis, indicador redox, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1,10-Fenantrolina monoclorhidrato monohidrato
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07223.0010 1.07223.0100
1.07223.0010EA 106 EUR
1.07223.0010 1.07223.0100
1,10-Fenantrolina clorhidrato monohidrato ≥99.5% (by anhydrous basis), GR Reag. Ph. Eur. para análisis, indicador redox, Supelco®
1,10-Fenantrolina clorhidrato monohidrato
  • reagent for iron(II)
Formula: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Pto. de fusión: 224…226 °C
Densidad: 1,385 g/cm³ (–100.15 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150061
Núm. CAS: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (alcalimetric, calculated on anhydrous substance) ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting point about 215 °C, with decomposition
Substances insoluble in water passes test
Sulfated ash ≤ 0.2 %
Water (according to Karl Fischer) 7.0 - 8.5 %
Suitability as indicator passes test
Sensitivity test (at Iron II ions) passes test