1,10-Fenantrolina clorhidrato monohidrato 99.5-102% (base secada) Reag. Ph. Eur. para espectrofotometría, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: 1,10-Fenantrolina monoclorhidrato monohidrato
31043-10G 31043-500G 31043-5G
31043-10GEA 86.2 EUR
31043-10G 31043-500G 31043-5G
1,10-Fenantrolina clorhidrato monohidrato 99.5-102% (base secada) Reag. Ph. Eur. para espectrofotometría, Fluka™
1,10-Fenantrolina clorhidrato monohidrato
Formula: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Pto. de fusión: 224-227 °C (desc.)
Densidad: 1,385 g/cm³ (-100.15 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150061
Núm. CAS: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay 99.5 - 102.0 %
Melting point Min. 224 °C
Loss on drying (105°C) Max. 8 %
Sulfated ash Max. 0.2 %
Sensitive according Fe(II) ions complying
Solubility (10 % in H₂O) complying
Turbidity of solution complying
Colour of the solution complying