2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina hemihidrato 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate
153320050 153320250
ACRO153320050EA 83.7 EUR
ACRO153320050 ACRO153320250
2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina hemihidrato 99+%
2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina hemihidrato
Formula: C₂₈H₂₆N₄O
MW: 434,53 g/mol
Pto. de fusión: 158…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149306
Núm. CAS: 34302-69-7
EINECS: 207-601-9
Índice Merck: 13,06477
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %