2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina hemihidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11398.06
A11398.14
A11398.22
A11398.06EA
66.4
EUR
A11398.06
A11398.14
A11398.22
2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina hemihidrato ≥98%
2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina hemihidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 34302-69-7
Molecular Formula: C14H12N2.0.5H2O
Formula Weight: 217.27 (208.26anhy)
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 153179
Merck Reference: 14,6449
MDL No.: MFCD00149306
Formula:
C₂₈H₂₆N₄O Pto. de fusión: 160…164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149306 Núm. CAS: 34302-69-7 EINECS: 207-601-9 Índice Merck: 14,6449 |