2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina clorhidrato monohidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride
153310050 153310250 153311000
ACRO153310050EA 102 EUR
ACRO153310050 ACRO153310250 ACRO153311000
2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina clorhidrato monohidrato 99%
2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina clorhidrato monohidrato
Formula: C₁₄H₁₃ClN₂·1H₂O
MW: 262.74 g/mol
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012645
Núm. CAS: 303136-82-5
EINECS: 230-732-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Suitability (for Cu determination) Passes test