2-Bromo-5-nitrobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
B21288.06
B21288.14
B21288.06EA
60.8
EUR
B21288.06
B21288.14
2-Bromo-5-nitrobenzoato de metilo ≥98%
2-Bromo-5-nitrobenzoato de metilo
Purity: 98+%
CAS No.: 6942-36-5
Molecular Formula: C8H6BrNO4
Formula Weight: 260.05
Melting Point: 79-82°
Beilstein Reference: 2617575
Formula:
C₈H₆BrNO₄ MW: 260.04 g/mol Pto. de fusión: 79…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010867 Núm. CAS: 6942-36-5 |