2-Cloro-4-nitrobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20169.06
B20169.14
B20169.22
B20169.06EA
24.6
EUR
B20169.06
B20169.14
B20169.22
2-Cloro-4-nitrobenzoato de metilo ≥98%
2-Cloro-4-nitrobenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 13324-11-3
Molecular Formula: C8H6ClNO4
Formula Weight: 215.59
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1877723
Formula:
C₈H₆ClNO₄ Pto. de fusión: 74…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017013 Núm. CAS: 13324-11-3 EINECS: 236-362-3 |