Metilo 3-nitrosalicilato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25029.06
B25029.14
B25029.06EA
116
EUR
B25029.06
B25029.14
Metilo 3-nitrosalicilato ≥98%
Metilo 3-nitrosalicilato
Purity: 98%
CAS No.: 22621-41-6
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 129-132°
MDL No.: MFCD00272263
Formula:
C₈H₇NO₅ Pto. de fusión: 129…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00272263 Núm. CAS: 22621-41-6 |