Metilo 5-nitrosalicilato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate
B25278.09 B25278.18 B25278.30
B25278.09EA 41.4 EUR
B25278.09 B25278.18 B25278.30
Metilo 5-nitrosalicilato ≥98%
Metilo 5-nitrosalicilato
Purity: 98% CAS No.: 17302-46-4 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 114-117° MDL No.: MFCD00024695
Formula: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Pto. de fusión: 114…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024695
Núm. CAS: 17302-46-4
EINECS: 241-330-7