Aluminio trilactato 90-95% contains ≈5% water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
39122.22
39122.36
39122.22EA
83.4
EUR
39122.22
39122.36
Aluminio trilactato 90-95% contains ≈5% water
Aluminio trilactato
Purity: 90-95%
CAS No.: 18917-91-4
Molecular Formula: Al[CH3CH(OH)CO2]3
Formula Weight: 294.20
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,348
MDL No.: MFCD00043086
Formula:
(H₃CCH(OH)COO)₃Al Pto. de fusión: > 300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20529175 Núm. CAS: 18917-91-4 EINECS: 242-670-9 Índice Merck: 14,348 |