(±)-Lactato de butilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-2-Hidroxipropionato de butilo
250185000 250180025
ACRO250185000EA 104 EUR
ACRO250185000 ACRO250180025
(±)-Lactato de butilo 99%
(±)-Lactato de butilo
Formula: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19 g/mol
Pto. Ebullición: 185…187 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004519
Núm. CAS: 138-22-7
EINECS: 205-316-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %