2-Metil-2-nitropropano-1,3-diol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-2-nitro-1,3-propanediol, 2-Nitro-2-methyl-1,3-propanediol
B25196.06 B25196.14
B25196.06EA 69.9 EUR
B25196.06 B25196.14
2-Metil-2-nitropropano-1,3-diol ≥97%
2-Metil-2-nitropropano-1,3-diol
Purity: 97% CAS No.: 77-49-6 Molecular Formula: C4H9NO4 Formula Weight: 135.12 Melting Point: 148-151° MDL No.: MFCD00024812
Formula: C₄H₉NO₄
MW: 135.12 g/mol
Pto. Ebullición: 324
Pto. de fusión: 148…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024812
Núm. CAS: 77-49-6
EINECS: 201-031-4