Tiamina clorhidrato, (max. 5% H₂O) 99% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
A19560.0B
A19560.22
A19560.30
A19560.0BEA
441
EUR
A19560.0B
A19560.22
A19560.30
Tiamina clorhidrato, (max. 5% H₂O) 99% (dry weight)
Tiamina clorhidrato
Purity: 99%
CAS No.: 67-03-8
Molecular Formula: C12H17ClN4OS.HCl
Formula Weight: 337.28
Physical Form: Cryst powder
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 3851771
Merck Reference: 14,9295
MDL No.: MFCD00012780
Formula:
C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS MW: 337.27 g/mol Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.) Densidad: 1.401 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012780 Núm. CAS: 67-03-8 EINECS: 200-641-8 Índice Merck: 14,9295 |