Tiamina clorhidrato 98.5-101.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
148990100 148991000 148990010
ACRO148990100EA 34.5 EUR
ACRO148990100 ACRO148991000 ACRO148990010
Tiamina clorhidrato 98.5-101.5%
Tiamina clorhidrato
Formula: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337.27 g/mol
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012780
Núm. CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Índice Merck: 13,09366
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On anhydrous substance)
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm