Tiamina clorhidrato, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08181.0025
1.08181.0250
1.08181.0025EA
50
EUR
1.08181.0025
1.08181.0250
Tiamina clorhidrato, Millipore®
Tiamina clorhidrato
Formula:
C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS MW: 337.27 g/mol Pto. de fusión: 252 Densidad: 1.401 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012780 Núm. CAS: 67-03-8 EINECS: 200-641-8 Índice Merck: 13,09366 |