3-Hidroxi-4-nitrobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
A15329.06
A15329.14
A15329.22
A15329.06EA
48.9
EUR
A15329.06
A15329.14
A15329.22
3-Hidroxi-4-nitrobenzoato de metilo ≥98%
3-Hidroxi-4-nitrobenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 713-52-0
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 89-92°
Beilstein Reference: 2583832
Formula:
C₈H₇NO₅ MW: 197.15 g/mol Pto. de fusión: 89…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016997 Núm. CAS: 713-52-0 |