Fucsina (ácida)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Rubin S, CN DcR-8, Acid Violet 19, Acid Fuchsin, Acid Fuchsin sodium salt, Fuchsin S, CI 42685, Acid Magenta, 3-(1-(4-Amino-3-methyl-5-sulphonatophenyl)-1-(4-amino-3-sulphonatophenyl)methylene)cyclohexa-1,4-dienesulphonic acid, Benzenesulphonic acid, 2-amino-5-[(4-amino-3-sulphophenyl)(4-imino-3-sulpho-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-3-methyl-, sodium salt (1:2)
CAS No.: 3244-88-0
Molecular Formula: C20H17N3Na2O9S3
Formula Weight: 585.53
Beilstein Reference: 4111656
Merck Reference: 14,107
MDL No.: MFCD00013286
Formula:
C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃ MW: 585,55 g/mol Pto. de fusión: > 130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013286 Núm. CAS: 3244-88-0 EINECS: 221-816-5 Índice Merck: 14,107 |