Fucsina (ácida), pure, high purity stain_biological
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 3-(1-(4-amino-3-metil-5-sulfonatofenil)-1-(4-amino-3-sulfonatofenil)metilen)ciclohexa-1,4-dienosulfonico
227900250
227901000
227905000
ACRO227900250EA
99.7
EUR
ACRO227900250
ACRO227901000
ACRO227905000
Fucsina (ácida), pure, high purity stain_biological
Fucsina (ácida)
Formula:
C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃ MW: 585.55 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013286 Núm. CAS: 3244-88-0 EINECS: 221-816-5 Índice Merck: 12,00109 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark green Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
UV Lambda max | 544 to 550 nm (in pH 3 acidified water) |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1 to 1.4 |
Specific absorbance A (1%/1cm) | ≥700 (at lambda max.) |