Fucsina (ácida), pure_certified
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3-(1-(4-amino-3-metil-5-sulfonatofenil)-1-(4-amino-3-sulfonatofenil)metilen)ciclohexa-1,4-dienosulfonico
400210250 400211000
ACRO400210250EA 89.6 EUR
ACRO400210250 ACRO400211000
Fucsina (ácida), pure_certified
Fucsina (ácida)
Formula: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
MW: 585.55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013286
Núm. CAS: 3244-88-0
EINECS: 221-816-5
Índice Merck: 12,00109
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥60 %
UV Lambda max 540 to 549 nm (10 mg/l in water + 2.5ml 0.1N HCl)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.10 to 1.26
BSC Certification Passes