4,7-Dimetil-1,10-fenantrolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17779.01
A17779.03
A17779.06
A17779.01EA
38.7
EUR
A17779.01
A17779.03
A17779.06
4,7-Dimetil-1,10-fenantrolina ≥98%
4,7-Dimetil-1,10-fenantrolina
Purity: 98%
CAS No.: 3248-05-3
Molecular Formula: C14H12N2
Formula Weight: 208.26
Melting Point: 193-195°
MDL No.: MFCD00004979
Formula:
C₁₄H₁₂N₂ Pto. de fusión: 193…195 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004979 Núm. CAS: 3248-05-3 EINECS: 221-827-5 |