4-Cloro-3-nitrobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-chloro-3-nitrobenzate
L07407.06
L07407.14
L07407.06EA
49.7
EUR
L07407.06
L07407.14
4-Cloro-3-nitrobenzoato de metilo ≥98%
4-Cloro-3-nitrobenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 14719-83-6
Molecular Formula: C8H6ClNO4
Formula Weight: 215.59
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 1643729
Formula:
C₈H₆ClNO₄ MW: 215.59 g/mol Pto. de fusión: 78…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016989 Núm. CAS: 14719-83-6 |