4-Hidroxi-3-nitrobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
A10880.18
A10880.30
A10880.18EA
79.7
EUR
A10880.18
A10880.30
4-Hidroxi-3-nitrobenzoato de metilo ≥98%
4-Hidroxi-3-nitrobenzoato de metilo
Purity: 98+%
CAS No.: 99-42-3
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 73-77°
Beilstein Reference: 2115197
Formula:
C₈H₇NO₅ MW: 197.15 g/mol Pto. de fusión: 73…77 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014695 Núm. CAS: 99-42-3 EINECS: 202-755-3 |