Ácido 2-(4,5-dibromo-3,6-dihidroxi-2,7-dinitroxanten-9-il)-benzoico sal de disodio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
A17377.14 A17377.22
A17377.14EA 44.8 EUR
A17377.14 A17377.22
Ácido 2-(4,5-dibromo-3,6-dihidroxi-2,7-dinitroxanten-9-il)-benzoico sal de disodio
Ácido 2-(4,5-dibromo-3,6-dihidroxi-2,7-dinitroxanten-9-il)-benzoico sal de disodio
CAS No.: 548-24-3 Molecular Formula: C20H6Br2N2Na2O9 Formula Weight: 624.08 MDL No.: MFCD00005041
Formula: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
MW: 624.06 g/mol
Pto. de fusión: > 310 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005041
Núm. CAS: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Índice Merck: 12,03638