Ácido 2-(4,5-dibromo-3,6-dihidroxi-2,7-dinitroxanten-9-il)-benzoico sal de disodio, puro, certified
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
409420250 409421000
ACRO409420250EA 35.9 EUR
ACRO409420250 ACRO409421000
Ácido 2-(4,5-dibromo-3,6-dihidroxi-2,7-dinitroxanten-9-il)-benzoico sal de disodio, puro, certified
Ácido 2-(4,5-dibromo-3,6-dihidroxi-2,7-dinitroxanten-9-il)-benzoico sal de disodio
Formula: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Pto. de fusión: >310 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005041
Núm. CAS: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Índice Merck: 12,03638
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown to dark red-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥85 %
UV Lambda max 511 to 520 nm (in water + 1% Na2CO3)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.22
BSC Certification Passes