Eosina amarillenta
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(2,4,5,7-Tetrabromo-6-óxido-3-oxoxanten-9-il)benzoato de disodio
B24535.18
B24535.30
B24535.18EA
33.5
EUR
B24535.18
B24535.30
Eosina amarillenta
Eosina amarillenta
CAS No.: 17372-87-1
Molecular Formula: C20H6Br4Na2O5
Formula Weight: 691.86
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water, fairly soluble in alcohol, insoluble in ether
Beilstein Reference: 3586809
Merck Reference: 14,3603
MDL No.: MFCD00133309
Formula:
C₂₀H₆Br₄Na₂O₅ Pto. de fusión: 295…296 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005040 Núm. CAS: 17372-87-1 EINECS: 241-409-6 Índice Merck: 14,3603 |