Eosina amarillenta, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atención
Sinónimos: 2-(2,4,5,7-Tetrabromo-6-óxido-3-oxoxanten-9-il)benzoato de disodio
M-Clarity™ quality level = MQ200
E4382-100G E4382-25G E4382-100G E4382-25G
E4382-100GEA 211 EUR
E4382-100G E4382-25G SIALE4382-100G SIALE4382-25G
Eosina amarillenta, Sigma-Aldrich®
Eosina amarillenta
Formula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Pto. de fusión: 295…296 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005040
Núm. CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Índice Merck: 13,03634
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f821badba9a5749b68fb4e6fb8dc3cc0080e1cd2&vid=9893b5e0f9b47b44f8ca4f0a1e2c5686cc3842e6&prid=web&clid=SAPDAM