Eosina amarillenta, grado alta pureza tinción biológica
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2,4,5,7-Tetrabromo-6-óxido-3-oxoxanten-9-il)benzoato de disodio
152880250 152881000 152885000
ACRO152880250EA 34.4 EUR
ACRO152880250 ACRO152881000 ACRO152885000
Eosina amarillenta, grado alta pureza tinción biológica
Eosina amarillenta
Formula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Densidad: 1,018 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005040
Núm. CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Índice Merck: 13,03634
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Dye content ≥90 % (on dry substance)