Eosina amarillenta, puro indicator grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2,4,5,7-Tetrabromo-6-óxido-3-oxoxanten-9-il)benzoato de disodio
201930250 201931000 201932500
ACRO201930250EA 33.7 EUR
ACRO201930250 ACRO201931000 ACRO201932500
Eosina amarillenta, puro indicator grade
Eosina amarillenta
Formula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Densidad: 1,018 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005040
Núm. CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Índice Merck: 13,03634
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤10 %
UV Lambda max 511 to 519 nm
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1100 (lambda max, 0.001M Na2CO3) on dried substance