Aleación según Wood (Aleación según Lipowitz) (Bi:Pb:Sn:Cd 50:25:12.5;12.5 wt%), lingote
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
33218.22
33218.36
33218.A3
33218.22EA
70.6
EUR
33218.22
33218.36
33218.A3
Aleación según Wood (Aleación según Lipowitz) (Bi:Pb:Sn:Cd 50:25:12.5;12.5 wt%), lingote
Aleación según Wood (Aleación según Lipowitz)
CAS No.: 8049-22-7
Molecular Formula: Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt%
Physical Form: Ingot, fusible alloy
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 71°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00198175
Pto. de fusión:
71 °C Densidad: 9,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00198175 Núm. CAS: 76093-98-6 UN: 3077 ADR: 9,III |