Tetraclorocincato de 1,3-diamino-7-(dietilamino)-4-metilfenoxazin-5-io (1:2), pure, high purity tinción biológica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: CI 51010, 1,3-Diamino-7-(diethylamino)-3-methylphenoxazin-5-ium tetrachlorozincate (2:1), Brilliant cresyl blue zinc chloride double salt, Brilliant Blue C, BCB
229590100 229590250
ACRO229590100EA 198 EUR
ACRO229590100 ACRO229590250
Tetraclorocincato de 1,3-diamino-7-(dietilamino)-4-metilfenoxazin-5-io (1:2), pure, high purity tinción biológica
Tetraclorocincato de 1,3-diamino-7-(dietilamino)-4-metilfenoxazin-5-io (1:2)
Formula: C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
Número MDL: MFCD00148901
Núm. CAS: 81029-05-2
EINECS: 279-675-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 % (1 g, 110°C)
Solubility (0.1% in 50% ethanol) Clear blue
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1500 (625 to 630 nm, 50% ethanol)