Hidruro de diisobutilaluminio 1.1 M in cyclohexane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
201031000 201038000
201031000.EA 91.9 EUR
201031000. 201038000.
Hidruro de diisobutilaluminio 1.1 M in cyclohexane, AcroSeal®
Hidruro de diisobutilaluminio
Formula: C₈H₁₉Al
Pto. de fusión: –70 °C
Pto. de inflamación: –018 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008928
Núm. CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)