Hidruro de diisobutilaluminio 1.0 M in heptane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
201051000 201058000
201051000.EA 101 EUR
201051000. 201058000.
Hidruro de diisobutilaluminio 1.0 M in heptane, AcroSeal®
Hidruro de diisobutilaluminio
Formula: C₈H₁₉Al
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008928
Núm. CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)