Hidruro de diisobutilaluminio 1 M in hexane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
183794000 183791000 183798000
183794000.EA 199 EUR
183794000. 183791000. 183798000.
Hidruro de diisobutilaluminio 1 M in hexane, AcroSeal®
Hidruro de diisobutilaluminio
Formula: C₈H₁₉Al
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,701 g/cm³
Pto. de inflamación: –23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008928
Núm. CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3394
ADR: 4.2,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)
Melting point 118 to 123 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Titration with HClO4 98 to 102 %