Bis[hidrogeno[4-[4-(dietilamino)-5'-hidroxi-2',4'-disulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dietilamonio], sal de sodio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
339330050 339330250 339331000
ACRO339330050EA 38.4 EUR
ACRO339330050 ACRO339330250 ACRO339331000
Bis[hidrogeno[4-[4-(dietilamino)-5'-hidroxi-2',4'-disulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dietilamonio], sal de sodio
Bis[hidrogeno[4-[4-(dietilamino)-5'-hidroxi-2',4'-disulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dietilamonio], sal de sodio
Formula: C₂₇H₃₁N₂NaO₇S₂
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09608138
Núm. CAS: 20262-76-4
EINECS: 222-573-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark blue-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %