Violeta Cristal
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B21932.14 B21932.22 B21932.36
B21932.14EA 28.7 EUR
B21932.14 B21932.22 B21932.36
Violeta Cristal
Violeta Cristal
CAS No.: 548-62-9 Molecular Formula: C25H30ClN3 Formula Weight: 407.99 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 4077708 Merck Reference: 14,4395 MDL No.: MFCD00011750
Formula: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407,99 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 215 °C (desc.)
Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011750
Núm. CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,4395