Violeta Cristal, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Peligro
Sinónimos: Hexametil-p-rosanilina cloruro, 4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] dimetilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro, CI 42555, Violeta básico 3
C0775-100G C0775-25G
C0775-100GEA 178 EUR
C0775-100G C0775-25G
Violeta Cristal, Sigma-Aldrich®
Violeta Cristal
Formula: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99 g/mol
Pto. de fusión: 189…194 °C
Densidad: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011750
Núm. CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,04406
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3952a823a2ebb8660f8e92b107344bdfddd4747c&vid=a88f2b02bb42c167ddd8b868c13962e60d28414c&prid=web&clid=SAPDAM