Violeta Cristal, pure, high purity stain_biological
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexametil-p-rosanilina cloruro, 4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] dimetilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro, CI 42555, Violeta básico 3
229641000 229645000
ACRO229641000EA 88 EUR
ACRO229641000 ACRO229645000
Violeta Cristal, pure, high purity stain_biological
Violeta Cristal
Formula: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99 g/mol
Pto. de fusión: 173 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011750
Núm. CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,04406
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to green-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (110°C)
Sulfated ash ≤3 %
Titration ≥96.0 % (on dried substance)
Lead (Pb) ≤30 ppm
Zinc (Zn) Passes test
Insoluble matter (in ethanol) Passes test