Violeta Cristal, puro indicator
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexametil-p-rosanilina cloruro, 4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] dimetilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro, CI 42555, Violeta básico 3
212120250 212121000 212125000
ACRO212120250EA 39.2 EUR
ACRO212120250 ACRO212121000 ACRO212125000
Violeta Cristal, puro indicator
Violeta Cristal
Formula: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99 g/mol
Pto. de fusión: 173 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011750
Núm. CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,04406
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Sensitivity (as indicator) Passes test