Violeta Cristal, certificado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
405830250 405831000 405835000
ACRO405830250EA 37.7 EUR
ACRO405830250 ACRO405831000 ACRO405835000
Violeta Cristal, certificado
Violeta Cristal
Formula: C₂₅H₃₀ClN₃
Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011750
Núm. CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,04406
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥88 %
UV Lambda max 589 to 594 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.20
BSC Certification Passes