Violeta Cristal, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Peligro
Sinónimos: Hexametil-p-rosanilina cloruro, 4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] dimetilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro, CI 42555, Violeta básico 3
48770-100G 48770-25G 48770-500G
48770-100GEA 103 EUR
48770-100G 48770-25G 48770-500G
Violeta Cristal, Sigma-Aldrich®
Violeta Cristal
Mixture of crystal violet [C.I.No. 42555] and methyl violet [C.I.No. 42535]. Dye employed for preparing Gram stain.
Formula: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99 g/mol
Pto. de fusión: 189…194 °C
Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00011750
Núm. CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,04406
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8e440930ad9e12f86a50a4919505264150b96bc&vid=f8e440930ad9e12f86a50a4919505264150b96bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (colour) Green to very dark green
Appearance (form) Powder
Thin layer chromatogr. Corresponds to standard
Solubility (colour) 0.01 g in 10 ml methanol
Solubility (method) 0.01 g in 10 ml methanol
Loss on drying ≤10%
Wavelength (1) (UV) 580 - 595 nm
Extinction (1%/1 cm) (1) (UV) ≥1300
Solvent (UV) Water