Violeta Cristal 90+% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
22866.14
22866.22
22866.14EA
51.2
EUR
22866.14
22866.22
Violeta Cristal 90+% ACS
Violeta Cristal
Purity: 90+%
CAS No.: 548-62-9
Molecular Formula: C25H30ClN3
Formula Weight: 407.99
Physical Form: Powder
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 4077708
Merck Reference: 14,4395
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011750
Formula:
C₂₅H₃₀ClN₃ MW: 407,99 g/mol Pto. de fusión: ∼ 215 °C (desc.) Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011750 Núm. CAS: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,4395 |