Violeta Cristal
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Hexametil-p-rosanilina cloruro, 4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] dimetilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro, CI 42555, Violeta básico 3
MQ200
1.01408.0025 1.01408.0100 1.01408.1000
1.01408.0025EA 82.6 EUR
1.01408.0025 1.01408.0100 1.01408.1000
Violeta Cristal
Violeta Cristal
Formula: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99 g/mol
Pto. de fusión: 189…194 °C
Densidad: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011750
Núm. CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,04406
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 189 - 194 °C
Molar Mass 407.99 g/mol
Bulk Density 220 - 400 kg/m3
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material