Cloruro de hexaamincobalto (III) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15470.14 A15470.22 A15470.36
A15470.14EA 54.2 EUR
A15470.14 A15470.22 A15470.36
Cloruro de hexaamincobalto (III) 99%
Cloruro de hexaamincobalto (III)
Purity: 99% CAS No.: 10534-89-1 Molecular Formula: H18Cl3CoN6 Formula Weight: 267.48 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4675 MDL No.: MFCD00036304
Formula: H₁₈CoCl₃N₆
Densidad: 1,71
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036304
Núm. CAS: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Índice Merck: 14,4675