Cloruro de hexaamincobalto (III) 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
192870050 192870100
ACRO192870050EA 57.4 EUR
ACRO192870050 ACRO192870100
Cloruro de hexaamincobalto (III) 99.999% (trace metals basis)
Cloruro de hexaamincobalto (III)
Formula: H₁₈CoCl₃N₆
Pto. de fusión: 217 °C
Densidad: 1,702 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00036304
Núm. CAS: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Índice Merck: 12,04711
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to orange-brown Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Cobalt (Co) 21.0 to 23.0 %