Cloruro de hexaamincobalto (III) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
405310050 405310250 405311000
ACRO405310050EA 25.4 EUR
ACRO405310050 ACRO405310250 ACRO405311000
Cloruro de hexaamincobalto (III) 99%
Cloruro de hexaamincobalto (III)
Formula: H₁₈CoCl₃N₆
Pto. de fusión: 217 °C
Densidad: 1,702 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036304
Núm. CAS: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Índice Merck: 12,04711
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to orange-brown Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Refractive index 1.4170 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %