Cloruro de hexaamincobalto (III) ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
13769.14
13769.22
13769.14EA
82.3
EUR
13769.14
13769.22
Cloruro de hexaamincobalto (III) ≥97%
Cloruro de hexaamincobalto (III)
Purity: 97%
CAS No.: 10534-89-1
Molecular Formula: [Co(NH3)6]Cl3
Formula Weight: 267.48
Physical Form: Crystalline
Density: 1.71
Merck Reference: 14,4675
MDL No.: MFCD00036304
Formula:
H₁₈CoCl₃N₆ Densidad: 1,71 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036304 Núm. CAS: 10534-89-1 EINECS: 234-103-9 Índice Merck: 14,4675 |