Polimixina B, sulfato
Proveedor: PanReac AppliChem
A0890.0001 A0890.0010
A0890.0001EA 64.4 EUR
A0890.0001 A0890.0010
Polimixina B, sulfato
Polimixina B, sulfato
Formula: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Número MDL: MFCD00131991
Núm. CAS: 1405-20-5