Turkey red oil sodium salt para microscopía, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atención
Sinónimos: Sulphated castor oil, Sulphoricinolate sodium salt, Castor-oil sulphated sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
16316-1L 16316-30KG
16316-1LEA 102 EUR
16316-1L 16316-30KG
Turkey red oil sodium salt para microscopía, Sigma-Aldrich®
Turkey red oil sodium salt
  • assay 100%
  • impurities 16-20% water (Karl Fischer)
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C (copa cerrada)
Número MDL: MFCD00132540
Núm. CAS: 68187-76-8
EINECS: 232-306-7