Ácido sulfuroso (≥ 6,0% SO₂) en solución acuosa ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sulphur dioxide solution
33275.AP
33275.AY
33275.APEA
103
EUR
33275.AP
33275.AY
Ácido sulfuroso (≥ 6,0% SO₂) en solución acuosa ACS
Ácido sulfuroso
CAS No.: 7782-99-2
Molecular Formula: H2SO3
Formula Weight: 82.08
Physical Form: Liquid
Density: 1.030
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Merck Reference: 14,8976
UN No.: 1833
MDL No.: MFCD00011335
Formula:
H₂O₃S MW: 82,08 g/mol Densidad: 1,030 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011335 Núm. CAS: 7782-99-2 EINECS: 231-973-1 UN: 1833 ADR: 8,II Índice Merck: 14,8976 |